Läs mer
SN 6, MedChemExpress
Beskrivning
SN 6 is a selective Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor, and inhibits 45Ca2+ uptake by NCX1, NCX2, and NCX3, with IC50s of 2.9, 16, and 8.6 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SN 6 |
| CAS | 415697-08-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22N2O5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (155.29 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCOC(C(CS1)NC1CC2=CC=C(OCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.46 |
| Formel vikt | 402.46 |
| Visa mer |