Läs mer
sn-Glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
Produktkod. p-200096760
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Produktkod. 16429867
Brand: Medchem Express HY17552
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sn-Glycero-3-phosphocholine
CAS 28319-77-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H20NO6P
Kvantitet 5 g
Synonym Choline Alfoscerate Alpha-GPC L-α-GPC
Löslighetsinformation H2O : 500 mg/mL (1943.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (388.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@H](O)CO)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 257.22
Formel vikt 257.22
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.