Läs mer
sn-glycerol 3-fosfat bis(cyklohexylammonium) salt, TRC
Produktkod. 30006080
Change view
Kvantitet:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006080 250 mg
30012833 10 mg
30005269 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG601590250MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29849-82-9
Molekylformel C15H35N2O6P
Molekylvikt (g/mol) 370.42
Synonym (R)-1,2,3-Propanetriol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexanamine, D-Glycerol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexylamine, sn-Glycerol-3-phosphate Dicyclohexylammonium Salt
IUPAC-namn cyklohexanamin; [(2R)-2,3-dihydroxypropyl] dihydrogenfosfat
LEDER NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material sn-Glycerol 3-Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Salt
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
Formel vikt 370.2233