Läs mer
sn-Glycerol 3-phosphate, MedChemExpress
Beskrivning
sn-Glycerol 3-phosphate is produced by cytosolic glycerol 3-phosphate dehydrogenase pathway through the reduction of dihydroxyacetone phosphate using NADH formed during glycolysis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | sn-Glycerol 3-phosphate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 17989-41-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C3H9O6P |
| Löslighetsinformation | H2O : 125 mg/mL (726.45 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H](CO)COP(O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.07 |
| Visa mer |