Läs mer
MedChemExpress SN50
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.91% |
| CAS | 213546-53-3 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 2781.5 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (17.98 mM∣Need ultrasonic) |