Läs mer
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialysslang
Produktkod. 10781755 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm ID
22 mm ID
35 mm ID
Ej tillämpligt
MWCO:
10 kDa
3,5 kDa
7 kDa
Ej tillämpligt
Produkttyp:
Dialysklämmor
Dialysslang
Förpackningsstorlek:
10.5m
Paket med 6
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) MWCO Produkttyp Förpackningsstorlek
10781755 22 mm ID 10 kDa Dialysslang Varje
11532541 16 mm ID 3,5 kDa Dialysslang Varje
11874554 16 mm ID 10 kDa Dialysslang Varje
10005743 22 mm ID 3,5 kDa Dialysslang 10.5m
10311114 22 mm ID 7 kDa Dialysslang -
11552541 35 mm ID 3,5 kDa Dialysslang Varje
11562541 35 mm ID 10 kDa Dialysslang Varje
10341444 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Dialysklämmor Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10781755 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 68100
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför avsaltning och buffertbyte för 10 till 100 ml prover med denna 3,5K, 7K och 10K molekylviktsgräns (MWCO), färdig att använda formen av traditionella dialysmembranslangar. Stäng dialysslangen ordentligt upp till 50 mm platt diameter med det robusta, icke-flytande röret SnakeSkin Dialysklämmor.
SnakeSkin Dialysslangen 3,5K, 7K och 10K MWCO är en enkel och färdig traditionell dialysmembranslang som möjliggör avsaltning och buffertbyte för prover på 10 till 100 ml. SnakeSkin Dialystubklämmor är robusta, icke-flytande rörstängningar som rekommenderas för användning med SnakeSkin dialysslangar, men är lämpliga för alla dialysrör med platta rördiametrar upp till 50 mm.
Det lättöppnade, veckade formatet för SnakeSkin dialysrör utvecklades för att förenkla dialys med stora volymer av prov. För att använda det, dra helt enkelt ut och klipp av den nödvändiga längden av slangen, vik över ena änden av slangen och sätt på en dialysklämma för att stänga den, lägg sedan till provet i den öppna änden och använd en andra klämma för att stänga den återstående änden. Klämmor säljs separat. Till skillnad från detta levereras många traditionella dialystubmembran som torra, platta rullar som är svåra att öppna och ofta kräver omfattande blötläggning innan de kan användas.
Membranveckningsprocessen SnakeSkin ändrar inte rörets MWCO. Dessutom tas alla föroreningar med låg MW bort under dialysprocessen. SnakeSkin Dialysrör tillverkas av samma typ av regenererad cellulosa som platt rör, så det matchar dialysprestandan hos konventionella rör.
Egenskaper hos SnakeSkin dialysslang:
  • Praktiskt—, färdigt, förblött, veckat rör
  • Hög återhämtning—över 90 % proteinåtervinning
  • Snabbdialys—är vanligtvis klar på 4 ––6 timmar
  • Stabilitet—som är kompatibel med en mängd laboratorielösningar, inklusive syror, baser, hydrofoba lösningsmedel och alkoholer
Egenskaper hos SnakeSkin dialystubklipp:
  • Hållbar—polyamidsammansättning för lång livslängd
  • Dove-tail-lås—förhindrar provförlust
  • Värmetålig—autoklav upp till 134 °C
SnakeSkin Dialysrör, 3,5K eller 10K MWCO, består av regenererad cellulosa och levereras som ett öppet, plisserat (teleskopat) rör. Den levereras i 20 cm långa stickor med 35 fot dialysrör och en cirkulär inre diameter på 16, 22 eller 35 mm. Med liknande kapacitet som 10,5 meter av 23 –torra och platta rör med 50 mm diameter, rymmer ∼den hydrerade SnakeSkin dialysröret 2 –10 ml prov per centimeter längd.
SnakeSkin 7K MWCO-dialysrör levereras i 20 cm långa stavar med 35 fot dialysrör med en cirkulär inre diameter på 22 mm (I.D.). Motsvarande i kapacitet 10,5 meter torrt, platt breddstub, rymmer ∼den hydrerade SnakeSkin dialystuben 3,7 ml prov per centimeter längd.
3,5K MWCO-rörspecifikationer:
  • Membrantyp: regenererad cellulosa
  • Tubens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
  • Glycerolinnehåll: spår
  • Svavelhalt: 0,1 –0,15 %
  • Tungmetallinnehåll: spår
7K MWCO-rörspecifikationer:
  • Membrantyp: regenererad cellulosa
  • Tubens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
  • Glycerolinnehåll: 13 %
  • Svavelhalt: 0,1 –0,15 %
  • Tungmetallinnehåll: spår
10K MWCO-rörspecifikationer:
  • Membrantyp: regenererad cellulosa
  • Tubens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
  • Glycerolinnehåll: 21 %
  • Svavelhalt: 0,1 –0,15 %
  • Tungmetallinnehåll: spår
Specifikationer för dialysklämmor:
  • Höjd: 10 mm
  • Bredd: 16 mm
  • Innerlängd: 50 mm (maximal slutningsbredd)
  • Ytterlängd: 66 mm (ända till ände)
  • Sammansättning: polyamid (nylon) derivat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dialysslang
Produktlinje SnakeSkin
MWCO 10 kDa
Membran Cellulosamembran, dialys
Material Cellulosa
Formatera Slangar
Diameter (metrisk) 22 mm ID
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Tillräckligt för Cirka 19 ml per 5 cm längd (plus 2,5 cm i varje ände för stängning) ger 100 användningar
Kvantitet 10.5 m
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur eller 4 °C. Förvara i slutet originalförpackningsrör för att förhindra uttorkning, vilket resulterar i sprickor eller hål i membranet. För bästa resultat, håll membranet hydrerat genom att då och då tillsätta 1-2 droppar destillerat vatten till förpackningsröret.