Beskrivning
SnakeSkin Dialysslangen 3,5K, 7K och 10K MWCO är en enkel och färdig traditionell dialysmembranslang som möjliggör avsaltning och buffertbyte för prover på 10 till 100 ml. SnakeSkin Dialystubklämmor är robusta, icke-flytande rörstängningar som rekommenderas för användning med SnakeSkin dialysslangar, men är lämpliga för alla dialysrör med platta rördiametrar upp till 50 mm.
Det lättöppnade, veckade formatet för SnakeSkin dialysrör utvecklades för att förenkla dialys med stora volymer av prov. För att använda det, dra helt enkelt ut och klipp av den nödvändiga längden av slangen, vik över ena änden av slangen och sätt på en dialysklämma för att stänga den, lägg sedan till provet i den öppna änden och använd en andra klämma för att stänga den återstående änden. Klämmor säljs separat. Till skillnad från detta levereras många traditionella dialystubmembran som torra, platta rullar som är svåra att öppna och ofta kräver omfattande blötläggning innan de kan användas.
Membranveckningsprocessen SnakeSkin ändrar inte rörets MWCO. Dessutom tas alla föroreningar med låg MW bort under dialysprocessen. SnakeSkin Dialysrör tillverkas av samma typ av regenererad cellulosa som platt rör, så det matchar dialysprestandan hos konventionella rör.
Egenskaper hos SnakeSkin dialysslang:
- Praktiskt—, färdigt, förblött, veckat rör
- Hög återhämtning—över 90 % proteinåtervinning
- Snabbdialys—är vanligtvis klar på 4 ––6 timmar
- Stabilitet—som är kompatibel med en mängd laboratorielösningar, inklusive syror, baser, hydrofoba lösningsmedel och alkoholer
Egenskaper hos SnakeSkin dialystubklipp:
- Hållbar—polyamidsammansättning för lång livslängd
- Dove-tail-lås—förhindrar provförlust
- Värmetålig—autoklav upp till 134 °C
SnakeSkin Dialysrör, 3,5K eller 10K MWCO, består av regenererad cellulosa och levereras som ett öppet, plisserat (teleskopat) rör. Den levereras i 20 cm långa stickor med 35 fot dialysrör och en cirkulär inre diameter på 16, 22 eller 35 mm. Med liknande kapacitet som 10,5 meter av 23 –torra och platta rör med 50 mm diameter, rymmer ∼den hydrerade SnakeSkin dialysröret 2 –10 ml prov per centimeter längd.
SnakeSkin 7K MWCO-dialysrör levereras i 20 cm långa stavar med 35 fot dialysrör med en cirkulär inre diameter på 22 mm (I.D.). Motsvarande i kapacitet 10,5 meter torrt, platt breddstub, rymmer ∼den hydrerade SnakeSkin dialystuben 3,7 ml prov per centimeter längd.
3,5K MWCO-rörspecifikationer:
- Membrantyp: regenererad cellulosa
- Tubens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
- Glycerolinnehåll: spår
- Svavelhalt: 0,1 –0,15 %
- Tungmetallinnehåll: spår
7K MWCO-rörspecifikationer:
- Membrantyp: regenererad cellulosa
- Tubens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
- Glycerolinnehåll: 13 %
- Svavelhalt: 0,1 –0,15 %
- Tungmetallinnehåll: spår
10K MWCO-rörspecifikationer:
- Membrantyp: regenererad cellulosa
- Tubens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
- Glycerolinnehåll: 21 %
- Svavelhalt: 0,1 –0,15 %
- Tungmetallinnehåll: spår
Specifikationer för dialysklämmor:
- Höjd: 10 mm
- Bredd: 16 mm
- Innerlängd: 50 mm (maximal slutningsbredd)
- Ytterlängd: 66 mm (ända till ände)
- Sammansättning: polyamid (nylon) derivat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysslang |
| Produktlinje | SnakeSkin |
| MWCO | 10 kDa |
| Membran | Cellulosamembran, dialys |
| Material | Cellulosa |
| Formatera | Slangar |
| Diameter (metrisk) | 35 mm ID |
| Reningsmål | Buffertbyte, Protein |
| Tillräckligt för | Cirka 48 ml per 5 cm längd (plus 2,5 cm i varje ände för stängning) ger 100 användningar |
| Kvantitet | 10.5 m |
| Visa mer |