Läs mer
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialysslang
Produktkod. p-7226490 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm ID
22 mm ID
35 mm ID
Ej tillämpligt
MWCO:
10 kDa
3,5 kDa
7 kDa
Ej tillämpligt
Produkttyp:
Dialysklämmor
Dialysslang
Förpackningsstorlek:
10.5m
Paket med 6
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) MWCO Produkttyp unitSize
11532541 16 mm ID 3,5 kDa Dialysslang Varje
11874554 16 mm ID 10 kDa Dialysslang Varje
10005743 22 mm ID 3,5 kDa Dialysslang 10.5m
10311114 22 mm ID 7 kDa Dialysslang -
10781755 22 mm ID 10 kDa Dialysslang Varje
11552541 35 mm ID 3,5 kDa Dialysslang Varje
11562541 35 mm ID 10 kDa Dialysslang Varje
10341444 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Dialysklämmor Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 11532541 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88242
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Utför avsaltning och buffertbyte för 10 till 100 ml prover med denna 3,5K, 7K och 10K molekylviktsgräns (MWCO), färdig att använda formen av traditionella dialysmembranslangar. Stäng dialysslangen ordentligt upp till 50 mm platt diameter med det robusta, icke-flytande röret SnakeSkin Dialysklämmor.
De SnakeSkin 3,5K, 7K och 10K MWCO dialysslangar är en enkel och färdig att använda traditionell dialysmembranslang som tillåter avsaltning och buffertbyte för prover på 10 till 100 ml. SnakeSkin Dialysrörklämmor är robusta, icke-flytande rörförslutningar som rekommenderas för användning med SnakeSkin Dialysslangar, men är lämpliga för alla dialysslangar med platta rördiametrar upp till 50 mm.
Det lättöppnade, veckade formatet av SnakeSkin Dialysslangen utvecklades för att förenkla provdialys med stora volymer. För att använda, dra helt enkelt ut och skär av den erforderliga slanglängden, vik över ena änden av slangen och applicera en dialysklämma för att stänga den, lägg sedan till prov i den öppna änden och använd en andra klämma för att stänga den återstående änden. Klämmor säljs separat. Som jämförelse levereras många traditionella dialysslangmembran som torra, tillplattade rullar som är svåra att öppna och ofta kräver omfattande blötläggning innan de kan användas.
De SnakeSkin membranveckningsprocessen ändrar inte slangens MWCO. Dessutom avlägsnas eventuella föroreningar med låg MW under dialysprocessen. SnakeSkin Dialysslangar är gjorda av samma typ av regenererad cellulosa som platta slangar, så den matchar dialysprestandan hos konventionella slangar.
Funktioner av SnakeSkin Dialysslang:
Bekväm —färdig att använda, förvätad, veckad tub
Hög återhämtning —mer än 90 % proteinåtervinning
Snabbdialys —är i allmänhet klar på –4 6 timmar
Stabilitet —kompatibel med en mängd olika laboratorielösningar, inklusive syror, baser, hydrofoba lösningsmedel och alkoholer
Funktioner av SnakeSkin Dialysslangklämmor:
Slitstark —polyamidkomposition för lång livslängd
Laxstjärtspärr förhindrar —provförlust
Värmebeständig autoklav upp —till 134 C°
SnakeSkin Dialysrör, 3,5K eller 10K MWCO, består av regenererad cellulosa och levereras som ett öppet, veckat (teleskopiskt) rör. Den levereras i 20 cm stickor som innehåller 35 fot dialysslang med en 16-, 22- eller 35 mm cirkulär inre diameter (ID). Med liknande kapacitet som 10,5 meter –av 23 50 mm diameter torra platt breddslangar, den hydratiserade SnakeSkin Dialysslangen håller∼ 2 –10 ml prov per centimeter längd.
SnakeSkin 7K MWCO dialysslang levereras i 20 cm stickor som innehåller 35 fot dialysslang med en 22 mm cirkulär inre diameter (ID). Motsvarande i kapacitet med 10,5 meter av 34 mm diameter torr platt bredd slang, den hydratiserade SnakeSkin Dialysslangen håller∼ 3,7 ml prov per centimeter längd.
3,5K MWCO slangspecifikationer:
Membrantyp: regenererad cellulosa
Slangens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
Glycerolhalt: spår
Svavelhalt: 0,1 0,–15 %
Innehåll av tungmetaller: spåra
7K MWCO slangspecifikationer:
Membrantyp: regenererad cellulosa
Slangens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
Glycerolinnehåll: 13%
Svavelhalt: 0,1 0,–15 %
Innehåll av tungmetaller: spåra
10K MWCO slangspecifikationer:
Membrantyp: regenererad cellulosa
Slangens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
Glycerolinnehåll: 21%
Svavelhalt: 0,1 0,–15 %
Innehåll av tungmetaller: spåra
Specifikationer för dialysklämmor:
Höjd: 10 mm
Bredd: 16 mm
Inre längd: 50 mm (maximal stängningsbredd)
Ytterlängd: 66 mm (ände till ände)
Sammansättning: polyamid (nylon) derivat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dialysslang
Produktlinje SnakeSkin
MWCO 3,5 kDa
Membran Cellulosamembran, dialys
Material Cellulosa
Formatera Slangar
Diameter (metrisk) 16 mm ID
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Tillräckligt för Cirka 10 ml per 5 cm längd (plus 2,5 cm i varje ände för stängning) ger 100 användningar
Kvantitet 10.5 m
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur eller 4 °C. Förvara i slutet originalförpackningsrör för att förhindra uttorkning, vilket resulterar i sprickor eller hål i membranet. För bästa resultat, håll membranet hydrerat genom att då och då tillsätta 1-2 droppar destillerat vatten till förpackningsröret.