Läs mer
Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Mikrocentrifugrör
Handla allt MBP Molecular BioProducts ProdukterBeskrivning
Förbättra provåtervinningen genom att avsevärt minska ytbindningen med Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Mikrocentrifugrör. Viskösa vätskor och kostsamma reagenser som finns kvar i ett mikrocentrifugrör ger analysnoggrannhet och precision. Utan tillsatser eller beläggningar, dessa rör— finns i storlekarna 0,6 ml, 1,5 ml och 2,0 ml— erbjuda maximal provåtervinning genom att avsevärt minska ytbindningen.
- Duckbill-locket minskar trycket som krävs för att öppna röret med en bredare kontaktyta, men säkerställer att locket förblir stängt under centrifugering
- Egenskaper med låg retention uppnås inte genom beläggning eller plastinbäddningsprocesser, vilket säkerställer att prover inte blir kontaminerade av dessa tillsatser
- Rören förblir stängda under centrifugering men öppnas lätt med en hand vid behov
- Tuber finns i bärnsten för att skydda dina ljuskänsliga prover
- Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
Högsta kvalitet
- Tillverkade av jungfrulig polypropen säkerställer dessa mikrocentrifugrör provets integritet under kokning, frysning och centrifugering
- Den sterila produkten är certifierad fri från RNase, DNase, DNA, ATP bioburden och endotoxiner
- Icke-steril produkt är certifierad fri från RNase, DNase, DNA och pyrogener
Rekommenderas för:
daglig laboratorieanvändning inklusive centrifugering och korttidslagring av prover
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Plan |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad fri från RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hämmare, Endotoxin och DNA. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | 50 tuber/väska, 10 väskor/enhet, 10 enheter/väska |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Max. RCF | 26,000 x g |