Läs mer
Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Mikrocentrifugrör
Produktkod. 11579914 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11579914 Sterila 2 ml Paket med 500
11535534 Icke-steril 2 ml Paket med 500
11569914 Sterila 1,5 ml Paket med 500
11525564 Icke-steril 0,6 ml -
11559914 Sterila 0,6 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11579914 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3453
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra provåtervinningen genom att avsevärt minska ytbindningen med dessa rör som inte har tillsatser eller beläggningar.
Förbättra provåtervinningen genom att avsevärt minska ytbindningen med Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Mikrocentrifugrör. Viskösa vätskor och kostsamma reagenser som finns kvar i ett mikrocentrifugrör ger analysnoggrannhet och precision. Utan tillsatser eller beläggningar, dessa rör— finns i storlekarna 0,6 ml, 1,5 ml och 2,0 ml— erbjuda maximal provåtervinning genom att avsevärt minska ytbindningen.
  • Anknäbbslocket minskar trycket som krävs för att öppna röret med en bredare kontaktyta, men säkerställer ändå att locket förblir stängt under centrifugering
  • Låga retentionsegenskaper uppnås inte genom en beläggning eller plastinbäddningsprocesser, vilket säkerställer att prover inte kommer att kontamineras från dessa tillsatser
  • Rören förblir stängda under centrifugeringen men öppnas lätt med en hand vid behov
  • Rör finns i bärnsten för att skydda dina ljuskänsliga prover
  • Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
Färg-/förpackningsalternativ
  • En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i labbet
  • För stränga sterilitetskrav finns individuellt förpackade sterila rör tillgängliga
  • Färgalternativ, förutom naturligt och bärnsten, är rött, blått, grönt, gult och violett och en blandad färgförpackning
Högsta kvalitet
  • Dessa mikrocentrifugrör är tillverkade av ny polypropen och säkerställer provets integritet under kokning, frysning och centrifugering
  • Steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP , biobörda och endotoxiner
  • Icke-steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA och pyrogener
Rekommenderas för:
Daglig laboratorieanvändning inklusive centrifugering och kortvarig provlagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Plan
Certifikat och efterlevnad Certifierad fri från RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hämmare, Endotoxin och DNA.
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Förpackning 50 tuber/väska, 10 väskor/enhet, 10 enheter/väska
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Max. RCF 25,000 x g