Läs mer
Eppendorf™ Safe-Lock Rör 0,5 mL - Mikrorör
Produktkod. 15615367 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Klart
Renhet eller kvalitetsklass:
Rättsmedicinsk DNA-klass
Förpackning:
500 rör (10 påsar x 50 rör)
Max. RCF:
30 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Färg Renhet eller kvalitetsklass Förpackning Max. RCF Förpackningsstorlek
15615367 Klart Rättsmedicinsk DNA-klass 500 rör (10 påsar x 50 rör) 30 000 x g Paket med 500
1 options
Produktkod. 15615367 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030123603
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eppendorf™ Safe-Lock Rör 0,5 mL - Mikrorör säkerställer säker provförvaring. Med en unik låsmekanism förhindrar dessa rör oavsiktlig öppning, vilket skyddar värdefulla prover. Dessa rör är idealiska för PCR och erbjuder tillförlitlighet och lätthet i en kompakt design.
  • Den gångjärnsförsedda Eppendorf Safe-Lock locket förhindrar oavsiktlig öppning under inkubation och förvaring.
  • g-Safe™ teknik, beroende på Safe-Lock Rörvariant (se manualen), säkerställer exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 30 000 xg, förhindrar provförlust i händelse av att röret går sönder och ger ökad säkerhet vid hantering av farliga prover.
  • Tillverkade utan användning av glidmedel, mjukgörare och biocider, ämnen som är kända för att läcka från plastförnödenheter in i provet och påverka bioanalysresultaten negativt.
  • Polypropenkonstruktion ger hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer.
  • Exakt locktätning minimerar avdunstning vid långtidsförvaring.
  • Det stora frostade locket och sidoytan underlättar märkning.
  • Säkerställd funktionalitet i ett temperaturområde från -86° C till 100° C.
  • Autoklaverbar när den är öppen (°121 C, 20 min.) för effektiv sterilisering.
  • Tillgänglig i lot-certifierad PCR Clean, Eppendorf Forensic DNA Grade, och Biopur™ kvalitet, vilket säkerställer testad renhet.
Beställningsinfo
Blandade paket inkluderar 100 vardera av naturligt, blått, grönt, rött och gult
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Gångjärnsförsett lock
Stängningsfärg Färglös
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) Inkubation och lagring
Antal per förpackning 500 Pk.
Förpackning 500 rör (10 påsar x 50 rör)
Temperaturområde (engelska) -122,8 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till +100 °C
Sterilitet Icke-steril
Renhet eller kvalitetsklass Rättsmedicinsk DNA-klass
Graderad Ja
Kapacitet (engelska) 0,02 oz.
Förslutningstyp Safe-lock lock
Max. RCF 30 000 x g
Form Cylindrisk
Produkttyp Låsande snap-cap mikrorör