Läs mer
Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Mikrocentrifugrör
Handla allt MBP Molecular BioProducts ProdukterBeskrivning
Förbättra provåtervinning utan tillsatser eller beläggningar. Dessa rör erbjuder maximal provåtervinning genom att avsevärt minska ytbindningen.
Viskösa vätskor och kostsamma reagenser behålls i ett mikrocentrifugrörseffektanalysens noggrannhet och precision. Thermo Scientific™ Snap cap Low Retention Microcentrifuge Tubs förbättrar provåtervinning utan tillsatser eller beläggningar. 0,6 ml, 1,5 ml och 2,0 ml snap cap låg retentionsrör erbjuder maximal provutvinning genom att avsevärt minska ytbindning.
- Duckbill-locket minskar trycket som krävs för att öppna röret med en bredare kontaktyta men säkerställer att locket förblir stängt under centrifugering
- Egenskaper med låg retention uppnås inte genom beläggning eller plastinbäddningsprocesser, vilket säkerställer att prover inte kontamineras av dessa tillsatser
- Rören förblir stängda under centrifugering men öppnas lätt med en hand vid behov
- Tuber finns i bärnstensfärg för att skydda dina ljuskänsliga prover
- Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
Färg-/förpackningsalternativ
- En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i laboratoriet
- För strikta sterilitetskrav finns individuellt lindade sterila rör tillgängliga
Högsta kvalitet
- Dessa mikrocentrifugrör, tillverkade av jungfrulig polypropen, säkerställer provets integritet under kokning, frysning och centrifugering
- Den sterila produkten är certifierad fri från RNase, DNase, DNA, ATP bioburden och endotoxiner
- Icke-steril produkt är certifierad fri från RNase, DNase, DNA och pyrogener
Rekommenderas för:
Daglig laboratorieanvändning inklusive centrifugering och korttidsförvaring av prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Plan |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad fri från RNas, DNas, DNA och pyrogener |
| Beskrivning | 1,5 ml Graderat, icke-sterilt |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | 50 tuber/väska, 10 väskor/enhet, 10 enheter/väska |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Max. RCF | 26,000 x g |