Läs mer
Fisherbrand™ Flaska med snäpplock, klart glas
Produktkod. 10335582 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
15 ml
27 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10335582 27 ml Paket med 100
10495982 5 ml Paket med 100
10749644 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa) Paket med 100
11580535 15 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10335582
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • En praktisk och billig flaska för okritiska analyser
  • Klart
  • Glas
  • Platt botten
Kräver: 22 mm PE Snap Cap (säljs separat, se 11510565).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 27 ml
För användning med (applikation) Förvaring
Hals stil Snap Cap
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest 0,6μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND22
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 65 mm
Produkttyp 3:e hydrolytiska klassen