Läs mer
WHEATON™ Snap/Clip top-flaska
Produktkod. 30286507 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
7 ml
10 ml
15 ml
20 ml
30 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
30286507 10 ml
30286524 7 ml
30286526 15 ml
30286520 20 ml
30286510 30 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30286507 Leverantör WHEATON™ Leverantörsnummer 105010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    496.88 SEK / Paket med 190
    Save 129.12 SEK
    20% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snap-/clip top-ampuller
  • WHEATON™ Snap/Clip Top flaskor tillverkas av klart 5.1 expansionsborosilikatglas och använder WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
  • Både flaskor och kapsyler är särskilt lämpliga för förvaring av pulver och prover tack vare den breda halsöppningen
  • Flaskorna har en snäppring-hals för den 'flip off'-typen 22 mm flexibel lågdensitets polyeten-snap cap
  • Snap/Clip Top-flaskor finns i storlekar från 7 ml till 30 ml för att ge flexibilitet i provförvaringen
  • 22 mm LDPE-snap-kapslar säljs separat från ampullerna, och en storlek passar alla flaskstorlekar
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 23.25 mm
Material Borosilikatglas (Typ 1, Klass B)
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 10 ml
Förslutningstyp Snap/Clip Cap
Kvantitet 190/Pk.
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 46 mm
Produkttyp Flaska