Beskrivning
- WHEATON™ Snap/Clip Top flaskor tillverkas av klart 5.1 expansionsborosilikatglas och använder WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
- Både flaskor och kapsyler är särskilt lämpliga för förvaring av pulver och prover tack vare den breda halsöppningen
- Flaskorna har en snäppring-hals för den 'flip off'-typen 22 mm flexibel lågdensitets polyeten-snap cap
- Snap/Clip Top-flaskor finns i storlekar från 7 ml till 30 ml för att ge flexibilitet i provförvaringen
- 22 mm LDPE-snap-kapslar säljs separat från ampullerna, och en storlek passar alla flaskstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23.25 mm |
| Material | Borosilikatglas (Typ 1, Klass B) |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 7 ml |
| Förslutningstyp | Snap/Clip Cap |
| Kvantitet | 190/Pk. |
| Markeringspunkt | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |