Läs mer
WHEATON™ Snap/Clip Cap Vial
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
7 ml
10 ml
15 ml
20 ml
30 ml
Beschreibung
- WHEATON™ Snap/Clip Top Vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use the WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
- Both the vials and caps are particularly suitable for the storage of powders and specimens due to the wide neck opening
- The vials have a snap ring neck finish for the 'flip off' style 22 mm flexible low density polyethylene snap cap
- Snap/Clip Top vials are available in sizes from 7 mL to 30 mL to allow flexibility in your sample storage
- 22 mm LDPE snap caps are sold separately to the vials, and the one size fits all the vial sizes
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25.5 mm |
| Material | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 15 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Förslutningstyp | Snap/Clip Cap |
| Höjd (metrisk) | 48 mm |
| Kvantitet | 162/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur