Läs mer
WHEATON™ Snäpp/klämlock för flaskor
Produktkod. 30286509 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kvantitet:
140/Förp.
162/Förpackning
190/Förpackning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30286509 190/Förpackning
30286512 140/Förp.
30286505 162/Förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30286509 Leverantör WHEATON™ Leverantörsnummer 105050190
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snap/clip top flaskstängningar
  • WHEATON™ Snap/Clip Top flaskor tillverkas av klart 5.1 expansionsborosilikatglas och använder WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
  • Både flaskor och kapsyler är särskilt lämpliga för förvaring av pulver och prover tack vare den breda halsöppningen
  • Flaskorna har en snäppring-hals för den 'flip off'-typen 22 mm flexibel lågdensitets polyeten-snap cap
  • Snap/Clip Top-flaskor finns i storlekar från 7 ml till 30 ml för att ge flexibilitet i provförvaringen
  • 22 mm LDPE-snap-kapslar säljs separat från ampullerna, och en storlek passar alla flaskstorlekar
  • Snap-caps säljs i paket om 140, 162 och 190 för att matcha flaskornas
Specifikationer
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Polyeten
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 190/Förpackning
För användning med (utrustning) Flaska
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp Snap Cap