Beskrivning
- WHEATON™ Snap/Clip Top flaskor tillverkas av klart 5.1 expansionsborosilikatglas och använder WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
- Både flaskor och kapsyler är särskilt lämpliga för förvaring av pulver och prover tack vare den breda halsöppningen
- Flaskorna har en snäppring-hals för den 'flip off'-typen 22 mm flexibel lågdensitets polyeten-snap cap
- Snap/Clip Top-flaskor finns i storlekar från 7 ml till 30 ml för att ge flexibilitet i provförvaringen
- 22 mm LDPE-snap-kapslar säljs separat från ampullerna, och en storlek passar alla flaskstorlekar
- Snap-caps säljs i paket om 140, 162 och 190 för att matcha flaskornas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | Polyeten |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 140/Förp. |
| För användning med (utrustning) | Flaska |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Produkttyp | Snap Cap |