Läs mer
Buerkle™ Snapkrok för användning med Buerkle™ Sänkkablar
Produktkod. 10409393 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10409393
Brand: Buerkle™ 00065300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snap-krok av rostfritt stål
Tillverkad av V4A rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Krok
Material Rostfritt stål (V4A)
Diameter (metrisk) 5 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Storlek (metriskt) grepp 8 mm