Läs mer
Brady™ Snap-On™ Rörskydd
Produktkod. 12789884
Längd (metrisk):
228 mm
300 mm
420 mm
Bredd (metrisk):
200 mm
300 mm
420 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12789884
Brand: Brady™ 275241
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snap-On™ Markers är ett snabbt och enkelt sätt att markera rostiga, våta eller oljiga rör. De Snap-On™ Pipe Cover är ett transparent PVC-hölje som du kan applicera på vilken som helst av markörerna i vårt sortiment. Resultatet är att din självhäftande markör förblir läsbar och väl skyddad.
  • Håller dina självhäftande markörer läsbara och väl skyddade.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möta ANSI A13.1 krav
Beskrivning Brady Snap-On Rörmarkörer
Färg Genomskinlig
Avsluta Glans
Material Plast
Produkttyp Rörmarkör
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Etiketter per ark 1
Antal per förpackning 1 st.
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +170 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +77 °C
Tjocklek (engelska) 0,030 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.762 mm
Mått (LxB) 300 x 300 mm
Mått (L x B x H) 300 x 300 x 37 mm
Längd (engelska) 11,81 tum
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (engelska) 11,81 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (engelska) 1,46 tum.
Höjd (metrisk) 37 mm
Alternativt artikelnummer SNAP-ON-2-B817