Läs mer
Brady™ Snap-On™ Rörskydd
Produktkod. 12799884 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (metrisk):
228 mm
300 mm
420 mm
Bredd (metrisk):
200 mm
300 mm
420 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12799884 420 mm 420 mm Varje
12779884 228 mm 200 mm Varje
12789884 300 mm 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12799884 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 275242
Beräknad leverans: 11-12-2026
Snap-On™ Markers är ett snabbt och enkelt sätt att markera rostiga, våta eller oljiga rör. De Snap-On™ Pipe Cover är ett transparent PVC-hölje som du kan applicera på vilken som helst av markörerna i vårt sortiment. Resultatet är att din självhäftande markör förblir läsbar och väl skyddad.
  • Håller dina självhäftande markörer läsbara och väl skyddade.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möta ANSI A13.1 krav
Beskrivning Brady Snap-On Rörmarkörer
Färg Genomskinlig
Avsluta Glans
Material Plast
Produkttyp Rörmarkör
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Etiketter per ark 1
Antal per förpackning 1 st.
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +170 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +77 °C
Tjocklek (engelska) 0,030 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.762 mm
Mått (L x B) 420 x 420 mm
Mått (L x B x H) 420 x 420 x 52 mm
Längd (engelska) 16,54 tum.
Längd (metrisk) 420 mm
Bredd (engelska) 16,54 tum.
Bredd (metrisk) 420 mm
Höjd (engelska) 2,05 tum.
Höjd (metrisk) 52 mm
Alternativt artikelnummer SNAP-ON-3-B817