Läs mer
Fisherbrand™ Snap-on eller Push-in lock glasprovflaskor
Produktkod. p-7070788 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
7 ml
10,5 ml
14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
21 ml
28 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 140
Paket med 162
Paket med 190
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15374769 10,5 ml Paket med 190
15384769 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa) Paket med 162
15304779 28 ml Paket med 140
15394769 21 ml Paket med 162
15364769 7 ml Paket med 190
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15374769
Add to basket
Add to basket
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Förvara och visa prover säkert och enkelt. Fisherbrand™ Snap-on eller Push-in Cap Glasprovflaskor finns tillgängliga i en mängd olika storlekar. Fisherbrand™ snäpp- eller skruvlock av polyeten säljs separat.
  • Tillverkad av klart neutralt glas typ 1B
  • Mångsidig kapacitet varierar från en mängd olika storlekar
  • Kan användas med antingen snap-on eller push-in lock
  • Valsad fälg för enkel applicering av locket
  • Särskilt lämplig för förvaring av pulver och torra prover
  • Fisherbrand™ Polyeten Push-in eller Snap-on lock för glasprovflaskor säljs separat
Specifications
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material Neutralt glas (Typ 1B)
Volym (metrisk) 10,5 ml
Förslutningstyp Snäpp på eller tryck in locket
Stängningsstorlek 22 mm
Höjd (metrisk) 46 mm