Läs mer
DWK Life Sciences Snap Ring Cap
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Septum:
Gummi/PTFE
PTFE/Silicon/PTFE
Silikon/PTFE, korsslits
Färg (sigill):
Röd/Klar
Röd/Vit/Röd
Vit/Blå
Beskrivning
I motsats till flaskor med krimptopp och skruvlock, väljs flaskor med låsringar strikt för bekvämlighets skull. Snäpplock kan vara lämpliga för tillämpningar som inte kräver uppvärmning av provet över rumstemperatur och där måttlig tätningsprestanda kan tolereras.
- Förpackad i PE-påsar med dragkedja med avrivbar folieremsa för att säkerställa manipuleringsbevis och återförslutningsbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Röd/Klar |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 11 mm |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.09 mm |
| Material | Polypropen, Polyeten |
| Förslits | Nej |
| Septum | Gummi/PTFE |
| För användning med (applikation) | Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) |
| Hårdhet | 45± 5 strand A |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |