Läs mer
DWK Life Sciences Snap Ring Cap
Produktkod. 16656882 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Septum:
Gummi/PTFE
PTFE/Silicon/PTFE
Silikon/PTFE, korsslits
Färg (sigill):
Röd/Klar
Röd/Vit/Röd
Vit/Blå
Produktkod. 16656882
Brand: DWK Life Sciences 225782
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snapringlock ger en bekväm lösning för att stänga kromatografiflaskor utan att behöva krympa eller skruva.
I motsats till flaskor med krimptopp och skruvlock, väljs flaskor med låsringar strikt för bekvämlighets skull. Snäpplock kan vara lämpliga för tillämpningar som inte kräver uppvärmning av provet över rumstemperatur och där måttlig tätningsprestanda kan tolereras.
  • Förpackad i PE-påsar med dragkedja med avrivbar folieremsa för att säkerställa manipuleringsbevis och återförslutningsbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Vit/Blå
Diameter (metrisk) Innerhals 11 mm
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 12.09 mm
Material Polypropen, Polyeten
Förslits Ja
Septum Silikon/PTFE, korsslits
För användning med (applikation) Högpresterande vätskekromatografi (HPLC)
Hårdhet 45± 5 strand A
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 5.84 mm
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1.02 mm
Typ Öppna topplocket
Stängningsstorlek ND11