Läs mer
DWK Life Sciences Snap Ring Vial
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Kromatografiflaskor kan särskiljas baserat på storlek och finish (tråd, krympning, knäppning). De kommer i klart och bärnstensfärgat glas och med eller utan skrivlapp. De vanligaste ampullstorlekarna för vätskekromatografiflaskor är 12 x 32 mm samt 15 x 45 mm. Beroende på resursen kommer 12 x 32 mm flaskor också att beskrivas som 1,5 mL, 1,8 mL eller 2,0 mL flaskor.
- Snäppringflaskor eliminerar behovet av krympnings- och lockverktyg
- Använd i kombination med snäpplock eller 11 mm aluminiumtätningar
- 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten och minskar risken för skador på autosamplernålen
- Förpackad i återförslutbara, manipuleringssäkra PP-lådor för skydd mot kontaminering under transport och lagring
- Valfri vit keramisk skrivlapp och fyllmärken för enkel märkning
- Rekommenderas endast för HPLC-applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Volym (metrisk) | 1.5 mL |
| För användning med (applikation) | Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.9 mm |
| Stängningsstorlek | ND11 |