Läs mer
DWK Life Sciences Snap Ring Vial
Produktkod. 16616862 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16616862
Brand: DWK Life Sciences 225674
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snapringflaskor kännetecknas av bekvämlighet: ingen krympning/avkapning eller skruvning behövs för att öppna och stänga dem.
Kromatografiflaskor kan särskiljas baserat på storlek och finish (tråd, krympning, knäppning). De kommer i klart och bärnstensfärgat glas och med eller utan skrivlapp. De vanligaste ampullstorlekarna för vätskekromatografiflaskor är 12 x 32 mm samt 15 x 45 mm. Beroende på resursen kommer 12 x 32 mm flaskor också att beskrivas som 1,5 mL, 1,8 mL eller 2,0 mL flaskor.
  • Snäppringflaskor eliminerar behovet av krympnings- och lockverktyg
  • Använd i kombination med snäpplock eller 11 mm aluminiumtätningar
  • 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten och minskar risken för skador på autosamplernålen
  • Förpackad i återförslutbara, manipuleringssäkra PP-lådor för skydd mot kontaminering under transport och lagring
  • Valfri vit keramisk skrivlapp och fyllmärken för enkel märkning
  • Rekommenderas endast för HPLC-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Borosilikatglas (5.1)
Volym (metrisk) 1.5 mL
För användning med (applikation) Högpresterande vätskekromatografi (HPLC)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 0.9 mm
Stängningsstorlek ND11