Läs mer
Macherey-Nagel™ Snaprör
Volym (metrisk) Tja:
15 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Formatera | Koniskt rör |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| För användning med (applikation) | Inkubation och lysering av prover |
| Inkluderar | Snäpplock |
| Produkttyp | Centrifugerör |
| Kvantitet | 50 st |
| Volym (metrisk) Tja | 15 mL |