Läs mer
Micronova™ SnapMop™ Bestrålat moppskydd med platt huvud
Handla allt Micronova Produkter
Beskrivning
Kräver
QPSL-14 ram med STA-seriens handtag eller QDSL-14 med SSU-seriens handtag
De Micronova Bestrålat SnapMop™ Flat Head Mop Covers passar på 360° snurra SlimLine™ Adapter, som kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring. En mängd olika tygalternativ ger utmärkt uppsugningsförmåga, effektiv rengöring och spridning av desinfektionsmedel för specialiserad rengöring. Finns i en mängd olika längder för att matcha ytans storlek, från utrustningsrengöring till ett stort produktionsrum.
- Bestrålade, snäppbara moppöverdrag med platt huvud
- Snäpplås i rostfritt stål
- Polyester uretanskum interiörer är helt inneslutna i ett urval av tyg
- Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
- Finns utan skuminredning för snabb avtorkning och sanering
- Finns i en mängd olika längder för att matcha storleken på rengöringsytan
- 9-tumsskydden är utmärkta för genomgångar och mindre utrymmen
- 14 och 18-tumsöverdragen är idealiska för golv, väggar och tak
- Passar på QPSL plastram eller QDSL rostfritt stålram
- Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
- Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
- Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) |
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färgkod | Vitt |
| Typ av huvud | Plan |
| Modell | MZone SnapMop Täcka |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |