Läs mer
Micronova™ SnapMop™ Bestrålat moppskydd med platt huvud
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13107576 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Icke-vävd polyamid
Non-woven polyamid, Uretanskum, Polyester
Polyester slipnät, Uretanskum, Polyester
Polyester, Uretanskum, Polysorb
Uretanskum, Polyester
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
5 x 9 tum (12,5 x 23 cm)
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått Färg unitSize
13107576 Non-woven polyamid, Uretanskum, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13147566 Uretanskum, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13127566 Uretanskum, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Vitt Paket med 24
12891856 Uretanskum, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) Vitt Paket med 24
15561755 Polyester slipnät, Uretanskum, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13127576 Icke-vävd polyamid 5 x 9 tum (12,5 x 23 cm) Vitt Paket med 24
15873491 Polyester, Uretanskum, Polysorb 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum) Vitt Paket med 24
13187566 Non-woven polyamid, Uretanskum, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum) Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13107576 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MZSM62018IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6320.00 SEK
    6185.69 SEK / Paket med 24
    Save 134.31 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
QPSL-18 ram med STA-seriens handtag eller QDSL-18 med SSU-seriens handtag
Bestrålade, lätta, snäppbara moppöverdrag med uretanskum, designade för effektiv rengöring och desinficering i aseptiska miljöer, ISO 5 till ISO 9.
De Micronova Bestrålat SnapMop™ Flat Head Mop Covers passar på 360° snurra SlimLine™ Adapter, som kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring. En mängd olika tygalternativ ger utmärkt uppsugningsförmåga, effektiv rengöring och spridning av desinfektionsmedel för specialiserad rengöring. Finns i en mängd olika längder för att matcha ytans storlek, från utrustningsrengöring till ett stort produktionsrum.
  • Bestrålade, snäppbara moppöverdrag med platt huvud
  • Snäpplås i rostfritt stål
  • Polyester uretanskum interiörer är helt inneslutna i ett urval av tyg
  • Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
  • Finns utan skuminredning för snabb avtorkning och sanering
  • Finns i en mängd olika längder för att matcha storleken på rengöringsytan
    • 9-tumsskydden är utmärkta för genomgångar och mindre utrymmen
    • 14 och 18-tumsöverdragen är idealiska för golv, väggar och tak
  • Passar på QPSL plastram eller QDSL rostfritt stålram
  • Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
Produkttyp Moppskydd
Färgkod Vitt
Typ av huvud Plan
Färg Vitt
Längd (engelska) 18 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 45.7 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier och desinfektionsmedel
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) QDSL rostfritt stål SlimLine-seriens adaptrar, SSU-seriens snabbkopplingshandtag eller QPSL Plastic SlimLine-seriens adaptrar, STA-seriens gängade handtag.
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om bestrålningsbearbetning; Intyg om överensstämmelse
Färgkodad Nej
Material Non-woven polyamid, Uretanskum, Polyester