Läs mer
GA International SnapPeel Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Produktkod. 17820458
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk):
25.4 mm
76.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 4000
Färg:
Blue
Green
Pink
White
Yellow
Produktkod. 17820458
Brand: GA International JTTA560SBC12BL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 2 Labels
Kvantitet 2000/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Mått (LxB) 23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm
Längd (engelska) 0.5 in.
Längd (metrisk) 12.7 mm
Bredd (engelska) 0.94 in.
Bredd (metrisk) 23.9 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.