Läs mer
Sampling Systems™ Snapper sedimentprovtagare
Produktkod. 17912032 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17912032 250 ml
1 options
Produktkod. 17912032 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5061A250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snapper sedimentprovtagaren är idealisk för att ta prover av jord, silt och små stenar i en mängd olika miljömiljöer som floder, sjöar och dammar.
  • Kan användas i kombination med teleskopstavar
  • Fjäderbelastad mekanism stängs när den träffar fast mark eller får ett kraftigt stöt på handtaget
Specifikationer
Produkttyp Sedimentprovtagare
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej