Läs mer
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplexsats
Produktkod. 15809766 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
100 reaktioner, med protokoll
1000 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15809766 100 reaktioner Varje
15909182 100 reaktioner 100 reaktioner
15879756 100 reaktioner, med protokoll Varje
15999172 100 reaktioner, med protokoll 100 reaktioner
16355282 1000 reaktioner -
15819766 1000 reaktioner Varje
16365282 5000 reaktioner -
15829766 5000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15809766 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4323159
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (för 100 reaktioner), SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (μ30 L), SNaPshot™ Multiplex kontrollmall (60 μL)
De SNaPshot™ Multiplex Kit är en del av SNaPshot™ Multiplexsystem. De SNaPshot™ Multiplex System primer extension-baserad metod möjliggör multiplexering av upp till 10 single nucleotide polymorphisms (SNPs).
  • Förhör upp till 10 SNP från olika amplikoner i en enda basförlängningsreaktion
  • Separata SNP-loci som skiljer sig åt med ett enda baspar
  • Ökad känslighet jämfört med standardsekvensering tillåter detektion av mindre varianter (t.ex. somatiska mutationer) i ett testprov
  • Minska komplexiteten i dina experiment med detta lättanvända och kostnadseffektiva genotypningssystem
  • En stor mängd vetenskaplig litteratur visar användbarheten för genotypning, mutationsdetektion och kartläggning
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (för 100 reaktioner)
• SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (30μ l)
• SNaPshot™ Multiplex kontrollmall (60μ l)
Förvara vid -15 °C till -25 °C i en frys med konstant temperatur.
Beskrivning SNaPshot™ Multiplexkit, 100 rxns, kapillärelektroforesdetektionsmetod, DNA-provtyp, AmpliTaq™ DNA-polymeras, SNPs (kända) genotypningsmål, multiplexerande högkapacitetskompatibilitet, omärkt oligoprimer-probkompatibilitet
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet 8 hr.
Teknik SNP genotypning (fragmentanalysbaserad), primerförlängning
För användning med (utrustning) 3500-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator, 3730/3730xl genetisk analysator
Kompatibilitet med hög genomströmning Multiplex
Produktlinje SNaPshot
Produkttyp Multiplexsats
Kvantitet 100 reaktioner
Körtid 8 hr.
Frakt skick Torr is
Programvara GeneMapper™ Programvara
Art Alla arter
Mål SNP:er (kända)
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp DNA