Läs mer
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplexsats
Produktkod. p-7138597 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
100 reaktioner, med protokoll
1000 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Varje
Produktkod. 15909182
Brand: Applied Biosystems™ 4323159
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (för 100 reaktioner), SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (μ30 L), SNaPshot™ Multiplex kontrollmall (60 μL)
De SNaPshot™ Multiplex Kit är en del av SNaPshot™ Multiplexsystem. De SNaPshot™ Multiplex System primer extension-baserad metod möjliggör multiplexering av upp till 10 single nucleotide polymorphisms (SNPs).
  • Förhör upp till 10 SNP från olika amplikoner i en enda basförlängningsreaktion
  • Separata SNP-loci som skiljer sig åt med ett enda baspar
  • Ökad känslighet jämfört med standardsekvensering tillåter detektion av mindre varianter (t.ex. somatiska mutationer) i ett testprov
  • Minska komplexiteten i dina experiment med detta lättanvända och kostnadseffektiva genotypningssystem
  • En stor mängd vetenskaplig litteratur visar användbarheten för genotypning, mutationsdetektion och kartläggning
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (för 100 reaktioner)
• SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (30μ l)
• SNaPshot™ Multiplex kontrollmall (60μ l)
Förvara vid -15 °C till -25 °C i en frys med konstant temperatur.
Beskrivning SNaPshot™ Multiplexkit, 100 rxns, kapillärelektroforesdetektionsmetod, DNA-provtyp, AmpliTaq™ DNA-polymeras, SNPs (kända) genotypningsmål, multiplexerande högkapacitetskompatibilitet, omärkt oligoprimer-probkompatibilitet
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet 8 hr.
Teknik SNP genotypning (fragmentanalysbaserad), primerförlängning
För användning med (utrustning) 3500-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator, 3730/3730xl genetisk analysator
Kompatibilitet med hög genomströmning Multiplex
Produktlinje SNaPshot
Produkttyp Multiplexsats
Kvantitet 100 reaktioner
Körtid 8 hr.
Frakt skick Torr is
Programvara GeneMapper™ Programvara
Art Alla arter
Mål SNP:er (kända)
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp DNA