Läs mer
Tocris Bioscience™ SNOG
Beskrivning
A carrier of NO, relaxing smooth muscle and inhibiting platelet aggregation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SNOG |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 336.32 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.319 |