Läs mer
Chemsplash Snood Cap Peak Disponibel
Beskrivning
Snood Kepsar
- Tung polypropen
- PFAS-fri
Beskrivning: Snood Caps är gjorda av ett tungt polypropenmaterial och de finns även i bomull eller nylon.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Snood Cap |
| Storlek | One Size |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Förslutningstyp | Slipsar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |