Beskrivning
- Skyddar helt och innehåller långt hår
- Förmedlar en professionell bild
- Möjlighet att använda färgkod för spårning
- 40 g/m 2 tygvikt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Designtyp | Snooded Cap |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Längd (metrisk) | 28 cm (keps), 23 cm (fisknät), 7 cm (visir) |
| Inkluderar | Kepsar och dispenserlåda |
| För användning med (applikation) | Industri, Laboratorium |