Läs mer
Kolmi Hopen™ Snooded polypropenlock, 40 g/m 2 Vikt
Produktkod. 17750139 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Inkluderar:
Kepsar och dispenserlåda
Kepsar och polypåsar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Inkluderar
17750139 Vitt Kepsar och polypåsar
17740139 Blått Kepsar och dispenserlåda
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17750139 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer 70.401S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.37 SEK
    194.39 SEK / Paket med 100
    Save 40.98 SEK
    17% Av
I lager
Dessa snoodade kepsar ger extra skydd för arbetare med långt hår i industriella miljöer.
  • Skyddar helt och innehåller långt hår
  • Förmedlar en professionell bild
  • Möjlighet att använda färgkod för spårning
  • 40 g/m 2 tygvikt
Specifikationer
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Designtyp Snooded Cap
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 100 Pk.
Längd (metrisk) 28 cm (keps), 23 cm (fisknät), 7 cm (visir)
Inkluderar Kepsar och polypåsar
För användning med (applikation) Industri, Laboratorium