Läs mer
Buerkle™ SnowPack™ Torrismaskin
Produktkod. p-8002765
Change view
Mått (L x B):
50 x 30 mm surfplatta
80 x 60 mm surfplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
10543451 50 x 30 mm surfplatta Varje
10221865 80 x 60 mm surfplatta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10543451 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 98050030
Buerkle™ SnowPack™ Dry Ice Machine gör att du kan få en -°79 C torris tablett, utan komplicerad teknik och utan elektricitet.
  • Idealiskt kylmedium för provtransport
  • Prestanda beror på rumstemperatur och tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 50 x 30 mm surfplatta
För användning med (applikation) Idealiska kylmedier för provtransport, som används på sjukhus, universitet, skolor, institut, laboratorier, i den kemiska industrin och i materialprovningsanläggningar
För användning med (utrustning) CO 2 -flaska med ståndrör
Vikt (metrisk) 50 g
Produkttyp Snowpack torrismaskin