missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SNRNP25 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 19890-1-AP-150UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The SNRNP25 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SNRNP25. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SNRNP25 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.Specifikationer
| SNRNP25 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 79622 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry, ELISA | |
| 300 μg/mL | |
| C16orf33; FLJ22940 | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering