Läs mer
Novus Biologicals™ SNRPF Overexpression Lysate
Produktkod. 18260950 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18260950 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18260950 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL116293
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The SNRPF Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2416 and based on accession number NM_395. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens small nuclear ribonucleoprotein polypeptide F (SNRPF), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori metabolism
Proteintillstånd Native
For Research Use Only