Läs mer
SNS-032, MedChemExpress
Beskrivning
SNS-032 (BMS-387032) is a potent and selective inhibitor of CDK2, CDK7, and CDK9 with IC50s of 38 nM, 62 nM and 4 nM, respectively. SNS-032 has antitumor effect.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SNS-032 |
| CAS | 345627-80-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H24N4O2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BMS-387032 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (262.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C1=CN=C(CSC2=CN=C(NC(C3CCNCC3)=O)S2)O1)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.53 |
| Visa mer |