Läs mer
SNS 032, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SNS 032 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N4O2S2/c1-17(2,3)12-8-19-13(23-12)10-24-14-9-20-16(25-14)21-15(22)11-4-6-18-7-5-11/h8-9,11,18H,4-7,10H2,1-3H3,(H,20,21,22) |
| Formel vikt | 380.1341 |