Läs mer
SNS-314 mesylate, MedChemExpress
Beskrivning
SNS-314 mesylate is a potent and selective aurora kinase inhibitor with IC50s of 9, 31, and 6 nM for aurora A, B and C, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SNS-314 mesylate |
| CAS | 1146618-41-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H19ClN6O4S3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (284.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC(Cl)=C1)NC2=NC=C(S2)CCNC3=C4C(C=CS4)=NC=N3.OS(C)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.04 |
| Formel vikt | 527.04 |
| Visa mer |