missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SNTG1 Antibody (OTI3G10), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18173207 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18173207 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18173207 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP274261AF594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

SNTG1 Monoclonal specifically detects SNTG1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SNTG1
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3G10
Konjugera Alexa Fluor 594
Utspädning Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gene Alias G1SYNsyntrophin-4, gamma-1-syntrophin, gamma1-syntrophin, SYN4syntrophin 4, syntrophin, gamma 1, Syntrophin-4
Gensymboler SNTG1
Värd art Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human SNTG1 (NP_061840) produced in HEK293T cells.
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54212
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.