missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SNX25 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Produktkod. 30577102 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30577102 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30577102 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP345866JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SNX25 Polyclonal antibody specifically detects SNX25 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SNX25
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias sorting nexin 25
Värd art Rabbit
Immunogen sorting nexin 25. (Uniprot# Q9H3E2)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83891
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.