Läs mer
Sobetirome, MedChemExpress
Produktkod. 16468787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468787 5 mg
16452327 50 mg
16406198 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16468787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14823
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sobetirome (GC-1) is a thyroid hormone receptor β (TRβ)-specific agonist which bind selectively to TRβ-1 with an EC50 of 0.16 μM.
Sobetirome (GC-1) is a thyroid hormone receptor β (TRβ)-specific agonist which bind selectively to TRβ-1 with an EC50 of 0.16 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sobetirome
CAS 211110-63-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24O4
Kvantitet 5 mg
Synonym GC-1 QRX-431
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)COC1=CC(C)=C(CC2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2)C(C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 328.4
Formel vikt 328.4
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism