missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Soblidotin, MedChemExpress

Produktkod. 16476128
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476128 10 mg -
16453436 25 mg 25mg
16452267 50 mg 50mg
16421439 1 mg -
16408737 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16476128 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14672

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Soblidotin (Auristatin PE) is a novel synthetic Dolastatin 10 derivative and inhibitor of tubulin polymerization.

Soblidotin (Auristatin PE) is a novel synthetic Dolastatin 10 derivative and inhibitor of tubulin polymerization.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Soblidotin
Fysisk form Solid
CAS 149606-27-9
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C39H67N5O6
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Auristatin PE TZT-1027
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (142.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N([C@@H]([C@H](CC)C)[C@H](OC)CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=O)C)=O)[C@H](C(C)C)N(C)C
Molekylvikt (g/mol) 701.98
Formel vikt 701.98
Procent renhet 99.39%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.