Läs mer
BOLA Socket-GL Tube Fittings
Produktkod. 10500452
Diameter (metrisk):
6,5 mm
10,5 mm
Produktkod. 10500452
Brand: BOLA D57108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Socket-GL Tube Fittings Made of fluoroplastic. To connect tube or tubing.
  • Fitting made of PTFE, with socket for tubes with ground joint and GL thread for connection of hard-walled tubing (e.g. PTFE, PFA, FEP) with BOLA Laboratory Screw Joints.
  • The products is only exposed to PTFE.
Specifications
Certifikat och efterlevnad FDA
Diameter (metrisk) 6,5 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Trådstorlek GL 14
Färg White
Flexibilitet Rigid
Max. Driftstemperatur (engelska) 482°F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250°C