missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Buerkle™ Hylsa med innergänga

Produktkod. 10598272 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Bredd (metrisk):
19 mm
23 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
10598272 19 mm
10223053 23 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10598272 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 85010012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av polypropen.

  • Polypropenkonstruktion
  • Autoklaverbar till 121 °C
  • Säker att använda med livsmedel
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Trådstorlek 1/2 tum.
Bredd (metrisk) 19 mm
Produkttyp Sockel innergänga
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.