Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Socket Members, Inch Range
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12264 och utöver standard
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Standard konisk led nr | S 13/2 |
| Material | Duran Glas |